Learn More
Bromocyclohexane, TRC
Code produit 30339792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339792 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6825651G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocyclohexane
CAS 108-85-0
Formule moléculaire C6H11Br
Quantité 1 g
Synonyme 1-Bromocyclohexane, Cyclohexyl Bromide, NSC 11207
Formule InChI InChI=1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES BrC1CCCCC1
Nom IUPAC Bromocyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 163.06
Poids de la formule 162.0044