Learn More
Bromocyclopentane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492807
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. Quantité unitSize
11492807 500 g 500g
11482807 100 g 100g
2 options
Code produit. 11492807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15455.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.031 g/mol
Bromocyclopentane is a precursor used in the preparation of cyclopentene and cyclopentanol. It is a fatty bromide, which is used as a solvent. It is used as an intermediate for the preparation of surfactant and pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromocyclopentane est un précurseur utilisé dans la préparation du cyclopentène et du cyclopentanol. Il s’agit d’un bromure gras, qui est utilisé comme solvant. Il est utilisé comme intermédiaire pour la préparation des surfactants et des produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-43-9
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.031
Numéro MDL MFCD00001359
Clé InChI BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
CID PubChem 8728
Nom IUPAC Bromocyclopentane
SMILES C1CCC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocyclopentane
Densité 1.39
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1209256
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 149.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide