Learn More
Bromocyclopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487217 250 g 250g
11467217 10 g 10g
11477217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14996.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Bromo Cyclopropane is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It is also used in the production of cyclopropyl boric acid. It is used as an intermediate in organic synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromo cyclopropane est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il est également utilisé dans la production d’acide borique cyclopropylique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Il est soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4333-56-6
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.977
Numéro MDL MFCD00001271
Clé InChI LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, Bromocyclopropane, acmc-1aii5
CID PubChem 78037
Nom IUPAC Bromocyclopropane
SMILES C1CC1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocyclopropane
Densité 1.515
Point d’ébullition 68°C to 70°C
Point d’éclair −6°C (21°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.46
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1900287
Informations sur la solubilité It is soluble in chloroform,and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%