Learn More
Bromocyclopropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromocyclopropane |
| CAS | 4333-56-6 |
| Formule moléculaire | C3H5Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Cyclopropyl bromide, NSC 89692 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2 |
| SMILES | BrC1CC1 |
| Nom IUPAC | Bromocyclopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.98 |
| Poids de la formule | 119.9575 |