Learn More
Alfa Aesar™ Bromodichloromethane, 98%, stab. with potassium carbonate
Code produit 11493664
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493664 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11493664 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A11292.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromodichloromethane
Note relative au nom Stabilized with potassium carbonate
CAS 75-27-4
Point de fusion -57°C
Point d’ébullition 87°C to 89°C
Odeur Chloroform-like
Formule moléculaire CHBrCl2
Numéro MDL MFCD00000824
Quantité 10 g
Beilstein 1697005
Merck Index 14,1417
Synonyme dichlorobromomethane, methane, bromodichloro, bromo dichloro methane, dichloromonobromomethane, monobromodichloromethane, bdcm, bromodichlormethane, unii-7ln464ch2o, ccris 819, stabilized with ethanol
Clé InChI FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(Cl)(Cl)Br
Nom IUPAC bromo(dichloro)methane
Poids moléculaire (g/mol) 163.823
CID PubChem 6359
ChEBI CHEBI:34591
Poids de la formule 163.83
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromotrichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromotrichloromethane