Learn More
Bromodiphénylméthane, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10015932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10015932 100 g 100g
10709023 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10015932 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373461000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 776-74-9
Formule moléculaire C13H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 247.13
Numéro MDL MFCD00000134
Clé InChI OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
CID PubChem 236603
Nom IUPAC [bromo(phényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromodiphenylmethane
Point de fusion 33.0°C to 42.0°C
Point d’ébullition 184.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CHBr
Quantité 100 g
Beilstein 05,592
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 247.13
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromodiphenylmethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.