Learn More
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415173 500 g 500g
11404190 100 g 100g
11425173 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11415173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12804.36
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108.966 g/mol
Bromoethane is used in organic synthesis for the introduction of ethyl group. It is widely used as solvent, as an anesthetic in medicine and as a refrigerant. It is an important component of antiknock fluid in gasoline. It is also also used in the manufacture of pharmaceuticals like vitamin A as well as in the manufacture of flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoéthane est utilisé dans la synthèse organique pour l’introduction du groupe éthyle. Il est largement utilisé comme solvant, comme anesthésique en médecine et comme réfrigérant. Il s’agit d’une composante importante du liquide antidétonant dans l’essence. Il est également utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques tels que la vitamine A ainsi que dans la fabrication de produits ignifuges.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, à l’éther, au chloroforme et aux solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, le magnésium, le potassium, le calcium, les oxydes de sodium, l’aluminium, le zinc et les métaux alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-96-4
Formule moléculaire C2H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 108.966
Numéro MDL MFCD00000232
Clé InChI RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
CID PubChem 6332
Nom IUPAC bromoéthane
SMILES CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoethane
Point de fusion -119°C
Densité 1.461
Point d’ébullition 37°C to 39°C
Point d’éclair −23°C (−9°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Formule linéaire BrCH2CH3
Indice de réfraction 1.4235
Quantité 500 g
Numéro UN 1891
Beilstein 1209224
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3771
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,chloroform and organic solvents.
Poids de la formule 108.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide