Learn More
Bromoéthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromoethane |
| CAS | 74-96-4 |
| Formule moléculaire | C2 H5 Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Bromoethane, 2-Bromoethane, Bromic ether, Ethyl bromide, F 160B1, Hydrobromic ether, Monobromoethane, NSC 8824 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCBr |
| Nom IUPAC | bromoéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.97 |
| Poids de la formule | 107.9575 |