Learn More
Bromoforme, 97 %, stab. avec éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Bromoform is widely used as a solvent for waxes, oils and greases. It is utilized for mineral ore separation in geological tests. It is used as an intermediate in chemical synthesis as well as a laboratory reagent. It is the ingredient of fire-resistant chemicals and fluid gauges. It acts as a sedative and as cough reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromoforme est largement utilisé comme solvant pour les cires, les huiles et les graisses. Il est utilisé pour la séparation des minerais dans les tests géologiques. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique ainsi que comme réactif de laboratoire. Il est l’ingrédient des produits chimiques et des jauges de liquides résistants au feu. Il agit comme sédatif et comme agent réducteur de la toux.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Un lacrymogène. Incompatible avec les métaux chimiquement actifs et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromoform |
| Note relative au nom | Stabilized with ethanol |
| Point de fusion | 8°C to 9°C |
| Densité | 2.81 |
| Point d’ébullition | 148°C to 150°C |
| Point d’éclair | None |
| Indice de réfraction | 1.585 |
| Quantité | 5000 g |
| Numéro UN | UN2515 |
| Beilstein | 1731048 |
| Afficher plus |