Learn More
Bromoforme, 96 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Bromoform |
| Point de fusion | 8.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune-orangé |
| Densité | 2.6300g/mL |
| Point d’ébullition | 150.0°C to 151.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Formule linéaire | CHBr3 |
| Quantité | 5 L |
| Show More |