Learn More
Bromoforme, 99+ %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10331274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10331274 100 mL Flacon en verre 100mL
10743221 25 mL Flacon en verre 25mL
10687094 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10331274 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    151.65€ / 100mL
    Économisez 16.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-25-2 , 64-17-5
Formule moléculaire CHBr3
Poids moléculaire (g/mol) 252.73
Clé InChI DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
CID PubChem 5558
ChEBI CHEBI:38682
Nom IUPAC bromoforme
SMILES C(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoform
Point de fusion 8°C
Couleur Blanc
Densité 2.8900g/mL
Point d’ébullition 150°C to 151°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (excluding stabilizer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHBr3
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 68
Fieser 12,74
Merck Index 15, 1430
Gravité spécifique 2.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Stabilisateur 1.5 wt% max. ethanol
Poids de la formule 252.73
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline