Learn More
Bromoforme, technique, non stabilisé, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 75-25-2 |
| Point de fusion | 8 °C |
| Point d’ébullition | 149 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | CHBr3 |
| Numéro MDL | 128 |
| Quantité | 250 mL |
| Poids de la formule | 252,73g/mol |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromoform
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.