Learn More
Bromoforme, TRC
Code produit 30333478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333478 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB687335250ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribromomethane
CAS 75-25-2
Formule moléculaire C H Br3
Quantité 250 mL
Synonyme Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019
Formule InChI InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
SMILES BrC(Br)Br
Nom IUPAC bromoforme
Poids moléculaire (g/mol) 252.73
Poids de la formule 249.7628