Learn More
Bromoforme, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tribromomethane |
| CAS | 75-25-2 |
| Formule moléculaire | C H Br3 |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | Tribromomethane, Bromoform, Methenyl tribromide, NSC 8019 |
| Formule InChI | InChI=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H |
| SMILES | BrC(Br)Br |
| Nom IUPAC | bromoforme |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.73 |
| Poids de la formule | 249.7628 |