Learn More
Bromohydroquinone, 94 %, pract., Thermo Scientific™
Code produit 10569272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10569272 10 g Flacon en verre 10g
10239450 1 g Flacon en verre 1g
10370194 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10569272 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403040100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-69-7
Numéro MDL MFCD00041747
Clé InChI REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromohydroquinone, 2-bromohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-bromo, 2-bromoquinol, 2-bromo-1,4-benzenediol, hydroquinone, bromo, bromoquinol, 4-hydroxy bromophenol, 2-bromo-benzene-1,4-diol
CID PubChem 68502
Nom IUPAC 2-bromobenzène-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromohydroquinone
Point de fusion 104°C to 110°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5BrO2
Quantité 10 g
Poids moléculaire (g/mol) 189.01
Poids de la formule 189.01
Pourcentage de pureté 94%
Qualité Pratique
Forme physique Fine Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromohydroquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.