Learn More
Anhydride bromomaléique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10693995 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10693995 10 g Flacon en verre 10g
10122834 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10693995 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147450100
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5926-51-2 | C4HBrO3 | 176.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5926-51-2
Formule moléculaire C4HBrO3
Poids moléculaire (g/mol) 176.95
Numéro MDL MFCD00005519
Clé InChI YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromomaleic anhydride, 2,5-furandione, 3-bromo, 3-bromo-2,5-furandione, bromomaleicanhydride, monobromomaleic anhydride, 3-bromo-2,5-furanedione, 2,5-furandione,3-bromo, 2-bromomaleic acid anhydride, 3-bromo-2,5-furandione #
CID PubChem 80027
Nom IUPAC 3-bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione
SMILES BrC1=CC(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromomaleic anhydride
Densité 1.9050g/mL
Point d’ébullition 215.0°C
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.54
Quantité 10 g
Beilstein 17, 435
Gravité spécifique 1.905
Poids de la formule 176.95
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromomaleic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.