Learn More
Bromomalonaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454027 50 g 50g
15434027 1 g 1g
15444027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15454027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31030.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2065-75-0 | C3H3BrO2 | 150.959 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2065-75-0
Formule moléculaire C3H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.959
Numéro MDL MFCD00459999
Clé InChI SURMYNZXHKLDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomalonaldehyde, bromomalonaldehyde, bromomalondialdehyde, propanedial, bromo, 2-bromomalondialdehyde, 2-bromo-1,3-propanedial, malonaldehyde, bromo, bromo-malonaldehyde, zlchem 220, 2-bromo-malonaldehyde
CID PubChem 74945
Nom IUPAC 2-bromopropanedial
SMILES C(=O)C(C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromomalonaldehyde
Point de fusion ∽145°C (decomposition)
Formule linéaire BrCH(CHO)2
Quantité 50 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 150.96
Pourcentage de pureté 97%