Learn More
Bromomalonaldéhyde, TRC
Code produit 30345603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345603 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6844905G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromomalonaldehyde
CAS 2065-75-0
Formule moléculaire C3 H3 Br O2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H3BrO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
SMILES BrC(C=O)C=O
Nom IUPAC 2-bromopropanedial
Poids moléculaire (g/mol) 150.96
Poids de la formule 149.9316