Learn More
(Bromométhyl)cyclobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Bromomethyl)cyclobutane |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.3390g/mL |
| Point d’ébullition | 145.0°C to 148.0°C |
| Point d’éclair | 27°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- (Bromomethyl)cyclobutane
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.