Learn More
(Bromométhyl)cyclohexane-d11, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Bromomethyl)cyclohexane-D11 |
| CAS | 1219794-79-2 |
| Formule moléculaire | C7 D11 H2 Br |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11, 6-(bromomethyl)- (ACI), 6-(Bromomethyl)cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11 (ACI), (Bromomethyl)cyclohexane-d11, (Bromomethyl)cyclohexane-D11, Cyclohexyl-d11-methyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,7 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(CBr)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1-(bromometil)-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecauteriociclohexano |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.1499 |
| Poids de la formule | 187.0891 g/mol |
| Afficher plus |