Learn More
(bromométhyl)triphénylphosphonium bromure, TRC
Code produit 30348144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348144 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB697900500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 1034-49-7
Formule moléculaire C19H17Br2P
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC bromométhyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 436.12
Poids de la formule 433.9435
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.