Learn More
(bromométhyl)triphénylphosphonium bromure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide |
| CAS | 1034-49-7 |
| Formule moléculaire | C19H17Br2P |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | bromométhyl(triphényl)phosphanium ; Bromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 436.12 |
| Poids de la formule | 433.9435 |