Learn More
Bromonitrométhane, TRC
Code produit 30179994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68620525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-70-2
Formule moléculaire C H2 Br N O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.94
Synonyme Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane;
Nom IUPAC Bromo(nitro)méthane
SMILES [O-][N+](=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromonitromethane
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Poids de la formule 138.9269