Learn More
Bromonitrométhane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromonitromethane |
| CAS | 563-70-2 |
| Formule moléculaire | C H2 Br N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)CBr |
| Nom IUPAC | Bromo(nitro)méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.94 |
| Poids de la formule | 138.9269 |