Learn More
Bromopentafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10070860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10070860 5 mL Flacon en verre 5mL
10413585 25 mL Flacon en verre 25mL
10443585 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10070860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-04-7
Formule moléculaire C6BrF5
Poids moléculaire (g/mol) 246.96
Numéro MDL MFCD00000287
Clé InChI XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
CID PubChem 9578
Nom IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromopentafluorobenzene
Point de fusion -31°C
Couleur Incolore
Densité 1.9810g/mL
Point d’ébullition 137°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6F5
Indice de réfraction 1.4485 to 1.4505
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.981
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene
Poids de la formule 246.96
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromopentafluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.