Learn More
Bromopentafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10443585 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10443585 100 mL Flacon en verre 100mL
10070860 5 mL Flacon en verre 5mL
10413585 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10443585 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107221000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-04-7
Formule moléculaire C6BrF5
Poids moléculaire (g/mol) 246.96
Numéro MDL MFCD00000287
Clé InChI XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
CID PubChem 9578
Nom IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromopentafluorobenzene
Point de fusion -31°C
Couleur Incolore
Densité 1.9810g/mL
Point d’ébullition 137°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6F5
Indice de réfraction 1.4485 to 1.4505
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.981
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene
Poids de la formule 246.96
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromopentafluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.