Learn More
Bromopentafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470823 500 g 500g
11450823 25 g 25g
11460823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13273.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. It is a Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit d’un réactif de Grignard (avec CuBr dans le dioxane) qui peut introduire des groupes pentafluorophényle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-04-7
Formule moléculaire C6BrF5
Poids moléculaire (g/mol) 246.96
Numéro MDL MFCD00000287
Clé InChI XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
CID PubChem 9578
Nom IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromopentafluorobenzene
Point de fusion ∼-31°C
Densité 1.981
Point d’ébullition 136°C to 137°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 500 g
Beilstein 1819390
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.97
Pourcentage de pureté 99%