Learn More
Bromopentafluorobenzène, TRC
Code produit 30340215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68877510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromopentafluorobenzene
CAS 344-04-7
Formule moléculaire C6 Br F5
Quantité 10 g
Synonyme Bromopentafluorobenzene, Benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, bromopentafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, Bromopentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, NSC 21630, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
Nom IUPAC 1-bro-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 246.96
Poids de la formule 245.9104