Learn More
Bromopentaméthylbenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397705
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397705 5 g 5g
11307715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02451.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5153-40-2 | C11H15Br | 227.15 g/mol
Bromopentamethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromopentaméthylbenzène est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5153-40-2
Formule moléculaire C11H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 227.15
Numéro MDL MFCD00013523
Clé InChI XPDQRULPGCFCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromopentamethylbenzene, benzene, bromopentamethyl, pentamethylbromobenzene, 1-bromopentamethylbenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentamethyl-benzene, brompentamethylbenzol, maybridge1_002545, ksc273s6f, acmc-1b227, 5-bromo-1,2,3,4,6-pentamethylbenzene
CID PubChem 78831
Nom IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentaméthylbenzène
SMILES CC1=C(C)C(C)=C(Br)C(C)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromopentamethylbenzene
Point de fusion 161°C to 162°C
Quantité 5 g
Beilstein 1863555
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 227.15
Pourcentage de pureté ≥98%