Learn More
Melford Bleu de bromophénol
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
- Nom de la substance : 3',3',5',5'-tétrabromophénolsulfonephtaléine
- Numéro CAS : 115-39-9
- Formulemoléculaire:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- Masse moléculaire : 669,9
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromophenol Blue |
| CAS | 115-39-9 |
| Formule moléculaire | C19H10Br4O5S |
| Quantité | 25 g |