Learn More
Bleu de bromophénol, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Code produit 10243420 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10243420 5 g 5g
10040040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10243420 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/P620/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 279°C
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Numéro MDL 5875
Poids de la formule 669.96g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Rouge à violet
Quantité 5 g
Forme physique Solide