Learn More
Beu de bromophénol (sans acides), Fisher BioReagents
Description
Flacon en verre ; 25 g
Le bleu de bromophénol est couramment utilisé comme colorant de suivi lors de l’électrophorèse.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromophenol Blue |
| Point de fusion | 279°C |
| Note relative au nom | Free Acid |
| CAS | 115-39-9 |
| Coefficient d’extinction | 1000g(-1) cm(-1) min. |
| Formule moléculaire | C19H10Br4O5S |
| Merck Index | 15, 1454 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: Soluble |
| Identification | Pass Test |
| Clé InChI | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |