Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol, indicateur, pur
Code produit 10564264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10564264 100 g Flacon en verre 100g
10551591 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10564264 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151341000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Bleu de bromophénol, C19H10Br4O5S, numéro CAS-115-39-9, 3’, 3’’, 5’, 3’,3’’,5’,5’’-tétrabromophénolsulfonéphthaléine, BPB, 25 g, 19, I, 649, CHEBI:59424, orange-rose à rouge, 669,96, pure, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, authentique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
Point de fusion 279.0°C
Note relative au nom Indicator
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1100 min. (592nm, in buffer)
Intervalle de transition visuelle from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Couleur Orange-Rose à rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.4g/100mL
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 669.96
Qualité Pures