Learn More
Bleu de bromophénol, pur 0,1 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromophenol Blue |
| CAS | 115-39-9, 7732-18-5 |
| Concentration | about 0.1% (by UV) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 1 |
| Formule moléculaire | C19H10Br4O5S |
| Densité | 1.0000g/mL |
| Synonyme | 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5' |
| Quantité | 25 ml |
| Clé InChI | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |