Learn More
Bleu de bromophénol, pur 0,1 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11956831 100 ml 100mL
10187220 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403151000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Concentration about 0.1% (by UV)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Densité 1.0000g/mL
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Quantité 100 ml
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1,lambda\{6\}-benzoxathiol-3-yl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Poids de la formule 669.96
Qualité Pures