Learn More
Bleu de bromophénol, pur, 0,2 %, solution dans des alcools méthylés, Fisher Chemical
Código de producto. 10213330 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
10213330 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10213330 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4631L/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Point d’ébullition 63.9°C
CAS 115-39-9
Numéro MDL 5875
Conditionnement Flacon en verre ambré
pH 7
Quantité 500 ml
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromophenol blue solution 0.2% in IMS
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.