Learn More
Bleu de bromophénol, sel de sodium, MP Biomedicals™
Code produit 11481612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11481612 10 g
11432802 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04805732
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Le bleu de bromophénol, sel de sodium, est un colorant de traçage.
  • Le bleu de bromophénol migre à peu près à la même vitesse que l'ADN de 300 à 500 pb dans un gel d'agarose et au front de tampon dans les gels de polyacrylamide de protéines.
  • Il s'agit d'un colorant de suivi pour les systèmes tampons alcalins et neutres, ainsi que d'un colorant de suivi dans l'électrophorèse sur gel d'ADN, d'ARN (agarose) et de protéines (polyacrylamide).
Identifiants chimiques
ChEBI CHEBI:59424
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Quantité 10 g
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
CID PubChem 8272
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.