Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol, sel de sodium
Code produit 10380904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10380904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10380904 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue, sodium salt
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom Pure
CAS 62625-28-9
Formule moléculaire C19H9Br4NaO5S
Numéro MDL MFCD00013793
Beilstein 19, I, 649
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
Clé InChI TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 691.942
CID PubChem 3791690
Poids de la formule 691.94
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g