Learn More
Solution bleue de bromophénol pour papier indicateur PANPEHA, Solstice™
Code produit 17234546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17234546 2,5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17234546 Fournisseur Fluka Code fournisseur 310682.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1520.33€ / 2.5L
    Économisez 154.67€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Specifications
Nom chimique ou matériau Bromophenol blue sol
Point de fusion -115 °C (Les données physiques sont celles du composant principal)
Point d’ébullition 78 °C à 79 °C (1013 hPa) (Les données physiques sont celles du composant principal)
CAS 115-39-9, 64-17-5, 78-93-3
Numéro UN UN1170
Couleur Bleu
Quantité 2,5 l