Learn More
Forme de sultone de bleu de bromophénol, MP Biomedicals
Code produit 11308729 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11308729 5 g
11318729 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308729 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210113005
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromothymol Blue
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol blue sultone form
Poids de la formule 624.43
Qualité Réactif ACS
Couleur Lilas
Quantité 5 g
Forme physique Poudre