Learn More
Bleu de bromophénol (qualité technique), TRC
Code produit 30341416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341416 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68748810G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol blue
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19 H10 Br4 O5 S
Quantité 10 g
Synonyme 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Albutest
Formule InChI InChI=1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Nom IUPAC 2,6-dibro-4-[3-(3,5-dibro-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxthiol-3-yl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Poids de la formule 665.6982