Learn More
Bleu de bromophénol (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromophenol blue |
| CAS | 115-39-9 |
| Formule moléculaire | C19 H10 Br4 O5 S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Albutest |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4 |
| Nom IUPAC | 2,6-dibro-4-[3-(3,5-dibro-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxthiol-3-yl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 669.96 |
| Poids de la formule | 665.6982 |