Learn More
Acide bromopyruvique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370184 50 g 50g
11350184 2 g 2g
11360184 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370184 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00720.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1113-59-3 | C3H3BrO3 | 166.958 g/mol
Bromopyruvic acid is used as an affinity label for cysteine residues and a potential anti-cancer agent. It is involved in the synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acids and substituted pyranones. It plays a vital role as a cross-linker between nucleic acids and proteins. It is used as an anticancer agent for lung tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide bromopyruvique est utilisé comme marquage d’affinité pour les résidus de cystéine et comme agent anticancéreux potentiel. Il est impliqué dans la synthèse des acides imidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxyliques et des pyranones substituées. Il joue un rôle vital en tant qu’agent de réticulation entre les acides nucléiques et les protéines. Il est utilisé comme agent anticancéreux pour les tumeurs pulmonaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, l’acétate d’éthyle et l’eau.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1113-59-3
Formule moléculaire C3H3BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 166.958
Numéro MDL MFCD00002587
Clé InChI PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopyruvic acid, bromopyruvic acid, bromopyruvate, 3-bromopyruvate, 3-bromo-2-oxopropionic acid, bromopyruvicacid, pyruvic acid, bromo, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo, unii-63jmv04grk, .beta.-bromopyruvic acid
CID PubChem 70684
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2-oxopropanoïque
SMILES C(C(=O)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromopyruvic acid
Point de fusion 75°C to 80°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1746786
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethyl acetate and water.
Poids de la formule 166.96
Pourcentage de pureté 97%