Learn More
Acide bromopyruvique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromopyruvic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7) |
| Poids de la formule | 165.9266 |