Learn More
Acide bromopyruvique, TRC
Code produit 30133941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133941 25 g 25g
30133351 5 g 5g
17992585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68693025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1113-59-3
Formule moléculaire C3H3BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 166.96
Synonyme 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid, 3-Bromopyruvate, 3-Bromopyruvic Acid, NSC 11731, NSC 62343, β-Bromopyruvic Acid;
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2-oxopropanoïque
SMILES C(C(=O)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromopyruvic Acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Poids de la formule 165.9266