Learn More
β-bromostyrène, 97 %, mélange d’isomères cis/trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675032 5 mL Flacon en verre 5mL
10265550 25 mL Flacon en verre 25mL
10301234 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10675032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 103-64-0 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-64-0
Formule moléculaire C8H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Numéro MDL MFCD00000185
Clé InChI YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Synonyme 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
CID PubChem 5314126
Nom IUPAC [(E)-2-bromoéthényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Bromostyrene
Note relative au nom Mixture of cis and trans
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 7.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.4200g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (sum of isomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHBr
Indice de réfraction 1.6060 to 1.6090
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 477
Gravité spécifique 1.42
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.