Learn More
Bromosulfaléine, TRC
Code produit 30336332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336332 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336332 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6891005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromosulfalein
CAS 71-67-0
Formule moléculaire C20 H8 Br4 O10 S2 . 2 Na
Quantité 5 g
Synonyme Benzenesulfonic acid, 3,3'-(4,5,6,7-tetrabromo-3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[6-hydroxy-, disodium salt, Phenolphthalein, 4,5,6,7-tetrabromo-3',3''-disulfo-, disodium salt (8CI), BSF, BSF Simes, BSP, BSP (pharmaceutical), BSP sodium, Brom-tetragnost, Bromosulfalein, Bromosulfophthalein, Bromosulphalein, Bromosulphthalein, Bromotaleina, Bromsulfalein, Bromsulfan, Bromsulfophthalein, Bromsulfthalein, Bromsulphalein, Bromsulphthalein, Bromthalein, CBSP, Disodium bromosulfophthalein, Hepartest, Hepatestabrome, Hepatosulfalein, Phenoltetrabromophthaleinsulfonate, Sodium bromosulfalein, Sodium bromosulfophthalein, Sodium bromsulphalein, Sodium bromsulphthalein, Sodium phenol tetrabromophthalein, Sodium sulfobromophthalein, Sodium sulphobromophthalein, Sulfobromophthalein, Sulfobromophthalein sodium, Sulfobromphthalein, Sulphobromophthalein, Sulphobromophthalein sodium, Tetrabromosulfophthalein, Tetrabromsulfthalein
Formule InChI InChI=1S/C20H10Br4O10S2.2Na/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1S(=O)(=O)[O-])C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC disodio;2-hidroxi-5-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-hidroxi-3-sulfonatofenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]bencenosulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 838
Poids de la formule 833.6088