Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol
Code produit 11423348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423348 50 g 50g
11413348 10 g 10g
11433348 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423348 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17746.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
Bromothymol Blue is a pH indicator used for measuring pH around 7 in pools and fish tanks. It operates in the pH range 6.0 to 7.6 due to the presence of an electron withdrawing and donating groups like bromine atoms and alkyl substitutents respectively. In the laboratory, it is used as a biological slide stain as well as used in obstetrics for detecting premature rupture of membranes. Further, it is used for the observation of photosynthetic activities and a respiratory indicator. In addition to this, it is used to define cell walls or nuclei under the microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bleu de bromothymol est un indicateur de pH utilisé pour mesurer le pH d’environ 7 dans les piscines et les réservoirs de poissons. Il fonctionne dans la plage de pH compris entre 6,0 et 7,6 en raison de la présence d’un groupe de retrait et de don d’électrons que sont les atomes de brome et les substituants d’alkyle respectivement. En laboratoire, il sert de coloration biologique des lames ainsi qu’en obstétrique pour la détection de la rupture prématurée des membranes. Utile à l’observation d’activités photosynthétiques, il constitue aussi un indicateur respiratoire. Qui plus est, il est utilisé pour définir les parois des cellules ou les noyaux au microscope.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et les alcalis. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromthymol Blue
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue
Point de fusion 200°C to 202°C
Beilstein 373934
Merck Index 14,1445
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether and alkalis. Slightly soluble in water.
Quantité 50 g
Poids de la formule 624.39