Learn More
MedChemExpress Bleu de bromothymol
Code produit 16472399
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472399 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16472399 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYD0012
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Bromothymol Blue is a pH indicator.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Type de produit Dye Reagents
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (160.16 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Cible HBV
Poids moléculaire 624.38 g/mol
CAS 76-59-5