Learn More
Bleu de bromothymol, acide libre, pour analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11457801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11457801 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11457801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215052425
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue, free acid
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Synonyme 3', 3''-Dibromothymolsulfone-phthalein
Couleur Lilas
Quantité 25 g
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Poudre
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Poids de la formule 624.4